Få mere at vide
Sartorius arium™ Vandsystem patronsæt
Producer ultrarent vand ud over ASTM Type 1 standard. Sartorius arium™ Vandsystempatronsæt er designet til installation i arium™ Pro, Basic eller 611 systemer. Hvert forbrugssæt indeholder en forbehandlings- og poleringspatron. Kits er specifikt formuleret til hvert enkelt system.
7195.00 DKK - 9940.00 DKK
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM type 1
Fødevandskilde Forbehandlet
Materiale Polypropylen
Oprensningsmetode Ionbytning, aktivt kul
Harpiks type Aktivt kul og blandet ionbytterharpiks
Se flere specifikationer
Advarsel:
*Postevandspatroner bør kun bruges efter at fodervandsspecifikationerne er blevet kontrolleret og efter samråd med den ansvarlige Sartorius™ applikationsspecialist.
Produkter 4
Artikelnummer Brand Til brug med (udstyr) Type Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Til brug med (udstyr) Type Pris Antal & tilgængelighed  
14881372
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Sartorius
H2O-B-PACK
arium™ Pro/611 UF systemer Biologisk sæt
7655.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
På lager
Læg i indkøbskurv
14841382
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Sartorius
H2O-E-PACK
arium™ Pro/Basic/611 DI systemer Elementært sæt
7655.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
På lager
Læg i indkøbskurv
14861412
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Sartorius
H2O-A-PACK
arium™ Pro/611 VF eller UV-systemer Analytisk sæt
9940.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
På lager
Læg i indkøbskurv
11747474
Dokumentvisning
Sartorius
H2O-U-PACK
arium™ systemer med postevandsforsyning* Universal sæt
7195.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
På lager
Læg i indkøbskurv
Beskrivelse
Beskrivelse
arium™ vandrensningssystemer (Pro, Basic og/eller 611-serien) er designet til at producere laboratorievand med den højeste renhed i branchen med specifikationer, der overstiger ASTM Type 1 standard. Patronsættene er konstrueret af materialer af højeste kvalitet med et avanceret design for at producere ensartede, reproducerbare resultater.
  • Enestående kvalitet af rensemediet
    • Optimeret til at fjerne organiske og uorganiske forureninger
    • Meget porøst aktivt kul kombineret med effektive ionbytterharpikser
    • Producerer vand med det laveste totale indhold af organisk kulstof (TOC) til systemer, der anvender ultraviolet (UV) teknologi
  • Specielt konstrueret, så vandet strømmer fra top til bund
    • Strømmen gennem ionbyttermediet forhindrer separation af harpiksen med blandet leje
    • Tillader fuld brug af hver patron uden spildte medier
    • Sikrer en lang patronlevetid med uovertruffen ydeevne
  • To-patronsæt:
    • Forbehandlingspatron
    • Poleringspatron
  • Specifikt formuleret til særligt arium™ systemer:
    • Analytisk sæt til VF- eller UV-systemer
    • Biologisk sæt til UF-systemer
    • Miljøsæt til DI-systemer
    • Universalsæt til systemer med postevandsforsyning*
Tekniske data
Tekniske data
ASTM type 1
Polypropylen
Aktivt kul og blandet ionbytterharpiks
Forbehandling, poleringspatron
Forbehandlet
Ionbytning, aktivt kul
Standard, cellekultur og kromatografi
450 x 230 x 160 mm (WxDxH)
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Sartorius arium™ Vandsystem patronsæt