Få mere at vide
Sartorius arium™ Vandsystem patronsæt
Shop alle Sartorius produkter
Til brug med (udstyr):
arium™ Pro/611 UF systemer
arium™ Pro/611 VF eller UV-systemer
arium™ Pro/Basic/611 DI systemer
arium™ systemer med postevandsforsyning*
Type:
Analytisk sæt
Biologisk sæt
Elementært sæt
Universal sæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
arium™ vandrensningssystemer (Pro, Basic og/eller 611-serien) er designet til at producere laboratorievand med den højeste renhed i branchen med specifikationer, der overstiger ASTM Type 1 standard. Patronsættene er konstrueret af materialer af højeste kvalitet med et avanceret design for at producere ensartede, reproducerbare resultater.
- Enestående kvalitet af rensemediet
- Optimeret til at fjerne organiske og uorganiske forureninger
- Meget porøst aktivt kul kombineret med effektive ionbytterharpikser
- Producerer vand med det laveste totale indhold af organisk kulstof (TOC) til systemer, der anvender ultraviolet (UV) teknologi
- Specielt konstrueret, så vandet strømmer fra top til bund
- Strømmen gennem ionbyttermediet forhindrer separation af harpiksen med blandet leje
- Tillader fuld brug af hver patron uden spildte medier
- Sikrer en lang patronlevetid med uovertruffen ydeevne
- To-patronsæt:
- Forbehandlingspatron
- Poleringspatron
- Specifikt formuleret til særligt arium™ systemer:
- Analytisk sæt til VF- eller UV-systemer
- Biologisk sæt til UF-systemer
- Miljøsæt til DI-systemer
- Universalsæt til systemer med postevandsforsyning*
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ASTM type 1 |
| Volumen | Til 18,2 MΩ x cm ultrarent vand i ækvivalent: 1,64 |
| Fødevandskilde | Forbehandlet |
| Materiale | Polypropylen |
| Oprensningsmetode | Ionbytning, aktivt kul |
| Harpiks type | Aktivt kul og blandet ionbytterharpiks |
| Til brug med (applikation) | Standard, cellekultur og kromatografi |
| Til brug med (udstyr) | arium™ Pro/Basic/611 DI systemer |
| Inkluderer | Forbehandling, poleringspatron |
| Type | Elementært sæt |
| Vis mere |