Få mere at vide
Sartorius arium™ Vandsystem patronsæt
Artikelnummer. 14861412 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
arium™ Pro/611 UF systemer
arium™ Pro/611 VF eller UV-systemer
arium™ Pro/Basic/611 DI systemer
arium™ Systemer med postevandsforsyning
Type:
Analytisk sæt
Biologisk sæt
Elementært sæt
Universal sæt
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Type Pakningsstørrelse
14861412 arium™ Pro/611 VF eller UV-systemer Analytisk sæt Hver
14881372 arium™ Pro/611 UF systemer Biologisk sæt Hver
14841382 arium™ Pro/Basic/611 DI systemer Elementært sæt Hver
11747474 arium™ Systemer med postevandsforsyning Universal sæt Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
*Postevandspatroner bør kun bruges efter at fodervandsspecifikationerne er blevet kontrolleret og efter samråd med den ansvarlige Sartorius™ applikationsspecialist.
Artikelnummer. 14861412 Leverandør Sartorius Leverandørnr. H2OAPACK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11081.56 DKK
    7537.43 DKK / Pakke med 1
    Spare 3544.13 DKK
    31% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
*Postevandspatroner bør kun bruges efter at fodervandsspecifikationerne er blevet kontrolleret og efter samråd med den ansvarlige Sartorius™ applikationsspecialist.
Producer ultrarent vand ud over ASTM Type 1 standard. Sartorius arium™ Vandsystempatronsæt er designet til installation i arium™ Pro, Basic eller 611 systemer. Hvert forbrugssæt indeholder en forbehandlings- og poleringspatron. Kits er specifikt formuleret til hvert enkelt system.
arium™ vandrensningssystemer (Pro, Basic og/eller 611-serien) er designet til at producere laboratorievand med den højeste renhed i branchen med specifikationer, der overstiger ASTM Type 1 standard. Patronsættene er konstrueret af materialer af højeste kvalitet med et avanceret design for at producere ensartede, reproducerbare resultater.
  • Enestående kvalitet af rensemediet
    • Optimeret til at fjerne organiske og uorganiske forureninger
    • Meget porøst aktivt kul kombineret med effektive ionbytterharpikser
    • Producerer vand med det laveste totale indhold af organisk kulstof (TOC) til systemer, der anvender ultraviolet (UV) teknologi
  • Specielt konstrueret, så vandet strømmer fra top til bund
    • Strømmen gennem ionbyttermediet forhindrer separation af harpiksen med blandet leje
    • Tillader fuld brug af hver patron uden spildte medier
    • Sikrer en lang patronlevetid med uovertruffen ydeevne
  • To-patronsæt:
    • Forbehandlingspatron
    • Poleringspatron
  • Specifikt formuleret til særligt arium™ systemer:
    • Analytisk sæt til VF- eller UV-systemer
    • Biologisk sæt til UF-systemer
    • Miljøsæt til DI-systemer
    • Universalsæt til systemer med postevandsforsyning*
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM type 1
Volumen Til 18,2 MΩ x cm ultrarent vand i ækvivalent: 1,25
Fødevandskilde Forbehandlet
Materiale Polypropylen
Oprensningsmetode Ionbytning, aktivt kul
Harpiks type Aktivt kul og blandet ionbytterharpiks
Til brug med (applikation) Standard, cellekultur og kromatografi
Til brug med (udstyr) arium™ Pro/611 VF eller UV-systemer
Inkluderer Forbehandling, poleringspatron
Type Analytisk sæt
Dimensioner (L x B x H) 450 x 230 x 160 mm (WxDxH)