Få mere at vide
Invitrogen™ Anza™ 22 SmåI
Forenkle traditionel restriktionsenzymkloning med Invitrogen™ Anza™ Restriction Enzyme Cloning System.
Brand:  Invitrogen™ IVGN0228
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 15535710
Indeholder: Anza™ Restriction Enzyme, Anza™ 10X Buffer, Anza™ 10X Red Buffer
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Forenkle traditionel restriktionsenzymkloning med Invitrogen™ Anza™ Restriction Enzyme Cloning System.
De Invitrogen Anza Restriction Enzyme Cloning System bruger et enkelt buffersystem til fuldstændig fordøjelse og inkorporerer Anza kloning af enzymer til et klart og enkelt system.
• Én buffer til alle restriktionsenzymer
• Én fordøjelsesprotokol for alle DNA-typer
• Fuldfør fordøjelsen på 15 min
• Fordøjelse natten over uden stjerneaktivitet
Certificeringer
CoA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
1.6 mL Anza 22 SmaI
2 mL Anza Buffer (10X)
2 mL Anza Red Buffer (10X)
Store at -20°C.
CpG-methyleringsfølsom, Ikke Dam-methyleringsfølsom, Ikke Dcm-methyleringsfølsom
Anza™ 10X rød buffer, Anza™ 10X buffer
37 °C
8000 enheder
Traditionel kloning
Godkendt til forsendelse på våd eller tør is
Sma I
Ja
Nej
Restriction Enzyme Cloning System
Anza™
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Katalognummer
Partinummer2742514 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato13/06/2023 KatalognummerIVGN0228
Partinummer2665977 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato24/02/2023 KatalognummerIVGN0228
Partinummer2587225 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato14/11/2022 KatalognummerIVGN0228
Partinummer2588210 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato10/11/2022 KatalognummerIVGN0228
Partinummer01237796 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato03/03/2022 KatalognummerIVGN0228
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Invitrogen™ Anza™ 22 SmåI > 1600μL