Få mere at vide
Invitrogen™ Anza™ 22 SmåI
Mængde:
2000 U
8000 enheder
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Beskrivelse
Indeholder
Anza™ Restriction Enzyme, Anza™ 10X Buffer, Anza™ 10X Red Buffer
Forenkle traditionel restriktionsenzymkloning med Invitrogen™ Anza™ Restriction Enzyme Cloning System.
De Invitrogen Anza Restriction Enzyme Cloning System bruger et enkelt buffersystem til fuldstændig fordøjelse og inkorporerer Anza kloning af enzymer til et klart og enkelt system.
• Én buffer til alle restriktionsenzymer
• Én fordøjelsesprotokol for alle DNA-typer
• Fuldfør fordøjelsen på 15 min
• Fordøjelse natten over uden stjerneaktivitet
• Én buffer til alle restriktionsenzymer
• Én fordøjelsesprotokol for alle DNA-typer
• Fuldfør fordøjelsen på 15 min
• Fordøjelse natten over uden stjerneaktivitet
Certificeringer
CoA
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | 400μ L Anza 22 SmaI 1 ml Anza Buffer (10X) 1 ml Anza Rød buffer (10X) Opbevares ved -20 °C. |
| Forsendelsestilstand | Godkendt til forsendelse på våd eller tør is |
| Methyleringsfølsomhed | CpG-methyleringsfølsom, Ikke Dam-methyleringsfølsom, Ikke Dcm-methyleringsfølsom |
| Enzym | Sma I |
| Kompatibel buffer | Anza™ 10X rød buffer, Anza™ 10X buffer |
| Følsom over for varmeinaktivering | Ja |
| Optimal reaktionstemperatur | 37 °C |
| Type IIS RE | Nej |
| Mængde | 2000 U |
| Produkttype | Restriction Enzyme Cloning System |
| Vis mere |