Få mere at vide
Invitrogen™ Anza™ 22 SmåI
Mængde:
2000 U
8000 enheder
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Beskrivelse
Indeholder
Anza™ Restriction Enzyme, Anza™ 10X Buffer, Anza™ 10X Red Buffer
Forenkle traditionel restriktionsenzymkloning med Invitrogen™ Anza™ Restriction Enzyme Cloning System.
De Invitrogen Anza Restriction Enzyme Cloning System bruger et enkelt buffersystem til fuldstændig fordøjelse og inkorporerer Anza kloning af enzymer til et klart og enkelt system.
• Én buffer til alle restriktionsenzymer
• Én fordøjelsesprotokol for alle DNA-typer
• Fuldfør fordøjelsen på 15 min
• Fordøjelse natten over uden stjerneaktivitet
• Én buffer til alle restriktionsenzymer
• Én fordøjelsesprotokol for alle DNA-typer
• Fuldfør fordøjelsen på 15 min
• Fordøjelse natten over uden stjerneaktivitet
Certificeringer
CoA
Tekniske data
Tekniske data
Indhold og opbevaring | 400μ L Anza 22 SmaI 1 ml Anza Buffer (10X) 1 ml Anza Rød buffer (10X) Opbevares ved -20 °C. |
Forsendelsestilstand | Godkendt til forsendelse på våd eller tør is |
Methyleringsfølsomhed | CpG-methyleringsfølsom, Ikke Dam-methyleringsfølsom, Ikke Dcm-methyleringsfølsom |
Enzym | Sma I |
Kompatibel buffer | Anza™ 10X rød buffer, Anza™ 10X buffer |
Følsom over for varmeinaktivering | Ja |
Optimal reaktionstemperatur | 37 °C |
Type IIS RE | Nej |
Mængde | 2000 U |
Produkttype | Restriction Enzyme Cloning System |
Vis mere |
Dokumenter
Product Information
Manuals
Product Insert: Anza 22 SmaI
Version: MAN0014147 Rev B (20 May 2016)
Filstørrelse: 343.8 kB
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Invitrogen™ Anza™ 22 SmåI >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion