Få mere at vide
Cole-Parmer™ Kanoformede vejeskåle med hældetud, polystyren
Hæld vejet materiale uden at bøje skålen. Kanoformede vejeskåle i polystyren med hældetude gør det nemt at hælde og dispensere væsker eller faste stoffer.
311.00 DKK - 733.00 DKK
Tekniske data
Bund form | Flad |
---|---|
Engangs | Engangsbrug |
Materiale | Polystyren |
Form | Båd |
Type | Vejeskål |
Artikelnummer | Brand | Kapacitet (metrisk) | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Kapacitet (metrisk) | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
11745239
|
Cole-Parmer™
01018-06 |
270 mL |
733.00 DKK
Pakke med 250 |
Forventet forsendelse: 17-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
11725239
|
Cole-Parmer™
01018-02 |
20 mL |
311.00 DKK
Pakke med 250 |
Forventet forsendelse: 12-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
11755239
|
Cole-Parmer™
01018-04 |
140 mL |
472.00 DKK
Pakke med 250 |
Forventet forsendelse: 14-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
Beskrivelse
Hæld vejet materiale uden at bøje skålen. Kanoformede vejeskåle i polystyren med hældetude gør det nemt at hælde og dispensere væsker eller faste stoffer.
- Kanoformede vejeskåle er 20-30% tykkere materiale for styrke, stabilitet, håndteringsvenlighed og sikkerhed
- Flad bund og tåler 200 °F
- Engangs, glat og ensartet
- Prøveholdere til generelle formål
- Fås i tre praktiske størrelser til enhver prøvehåndteringsapplikation
- Antistatisk
- Biologisk inert
Tekniske data
Flad | |
Polystyren | |
Vejeskål |
Engangsbrug | |
Båd | |
Til dispensering af væsker eller faste stoffer; 20-30% tykkere materiale for styrke, stabilitet, nem håndtering og sikkerhed |