Få mere at vide
Cole-Parmer™ Kanoformede vejeskåle med hældetud, polystyren
Artikelnummer. 11725239 Shop alle Cole-Parmer produkter
Kapacitet (metrisk):
20 ml
140 ml
270 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
Artikelnummer. 11725239
Brand: Cole-Parmer™ 0101802
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hæld vejet materiale uden at bøje skålen. Kanoformede vejeskåle i polystyren med hældetude gør det nemt at hælde og dispensere væsker eller faste stoffer.
  • Kanoformede vejeskåle er 20-30% tykkere materiale for styrke, stabilitet, håndteringsvenlighed og sikkerhed
  • Flad bund og tåler 200 °F
  • Engangs, glat og ensartet
  • Prøveholdere til generelle formål
  • Fås i tre praktiske størrelser til enhver prøvehåndteringsapplikation
  • Antistatisk
  • Biologisk inert
Tekniske data
Bund form Flad
Kapacitet (metrisk) 20 ml
Engangs Engangsbrug
Materiale Polystyren
Form Båd
Type Vejeskål
Til brug med (applikation) Til dispensering af væsker eller faste stoffer; 20-30% tykkere materiale for styrke, stabilitet, nem håndtering og sikkerhed
Størrelse Lille
Længde (engelsk) 1.625 tommer.
Længde (metrisk) 4.1 cm
Bredde (engelsk) 1,25 tommer.
Bredde (metrisk) 3.2 cm
Højde (metrisk) 8 mm
Højde (engelsk) 0,313 tommer.
Dybde (metrisk) 0.8 cm