Få mere at vide
Cole-Parmer™ Kanoformede vejeskåle med hældetud, polystyren
Shop alle Cole-Parmer produkter
Kapacitet (metrisk):
20 ml
140 ml
270 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
Beskrivelse
Hæld vejet materiale uden at bøje skålen. Kanoformede vejeskåle i polystyren med hældetude gør det nemt at hælde og dispensere væsker eller faste stoffer.
- Kanoformede vejeskåle er 20-30% tykkere materiale for styrke, stabilitet, håndteringsvenlighed og sikkerhed
- Flad bund og tåler 200 °F
- Engangs, glat og ensartet
- Prøveholdere til generelle formål
- Fås i tre praktiske størrelser til enhver prøvehåndteringsapplikation
- Antistatisk
- Biologisk inert
Tekniske data
Tekniske data
| Bund form | Flad |
| Kapacitet (metrisk) | 270 ml |
| Engangs | Engangsbrug |
| Materiale | Polystyren |
| Form | Båd |
| Type | Vejeskål |
| Til brug med (applikation) | Til dispensering af væsker eller faste stoffer; 20-30% tykkere materiale for styrke, stabilitet, nem håndtering og sikkerhed |
| Størrelse | Større |
| Længde (engelsk) | 7,75 tommer. |
| Længde (metrisk) | 19.7 cm |
| Vis mere |