Få mere at vide
Antioxidant 1098, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Antioxidant 1098 |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C40H64N2O4/c1-37(2,3)29-23-27(24-30(35(29)45)38(4,5)6)17-19-33(43)41-21-15-13-14-16-22-42-34(44)20-18-28-25-31(39(7,8)9)36(46)32(26-28)40(10,11)12/h23-26,45-46H,13-22H2,1-12H3,(H,41,43)(H,42,44) |
| Formel vægt | 636.4866 |