Få mere at vide
Anastrozol, TRC
Artikelnummer. 30040842
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30040842 50 mg
18080020 10 mg
18063700 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30040842 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA63742550MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 120511-73-1
Molekylær formel C17 H19 N5
Molekylvægt (g/mol) 293.37
Synonym Anastrozole, 2,2'-[5-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)benzene-1,3-diyl]bis(2-methylpropanenitrile), 1,3-Benzenediacetonitrile, α,α,α',α'-tetramethyl-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)- (9CI), α1,α1,α3,α3-Tetramethyl-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-benzenediacetonitrile, 2,2'-[5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-phenylene]di(2-methylpropionitrile), 2-[3-(1-Cyano-1-methylethyl)-5-[(1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl]phenyl]-2-methylpropanenitrile, 2-[3-(2-Cyano-2-propyl)-5-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)phenyl]-2-methylpropiononitrile, 2-[3-(2-Cyanopropan-2-yl)-5-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)phenyl]-2-methylpropanenitrile, Anastrazole, Anastrol, Arimidex, ICI-D 1033, ZD 1033
IUPAC navn 2-[3-(2-cyanopropan-2-yl)-5-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)phenyl]-2-methylpropannitril
SMIL CC(C)(C#N)c1cc(Cn2cncn2)cc(c1)C(C)(C)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Anastrozole
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C17H19N5/c1-16(2,9-18)14-5-13(8-22-12-20-11-21-22)6-15(7-14)17(3,4)10-19/h5-7,11-12H,8H2,1-4H3
Formel vægt 293.164
Procent renhed >95%