Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Anastrozol, 98 %
Artikelnummer. 15668705 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15668705 250 mg 250mg
15658705 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15668705 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 460972500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-09-2026
CAS: 120511-73-1 | C17H19N5 | 293,37 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 120511-73-1
Molekylær formel C17H19N5
Molekylvægt (g/mol) 293.37
InChI nøgle YBBLVLTVTVSKRW-UHFFFAOYSA-N
Synonym anastrozole, arimidex, anastrazole, anastrozol, 2,2'-5-1h-1,2,4-triazol-1-yl methyl-1,3-phenylene bis 2-methylpropanenitrile, anastrole, asiolex, zeneca zd 1033, unii-2z07myw1az, arimidex tn
PubChem CID 2187
ChEBI CHEBI:2704
IUPAC navn 2-[3-(2-cyanopropan-2-yl)-5-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)phenyl]-2-methylpropaannitril
SMIL CC(C)(C#N)C1=CC(=CC(=C1)CN2C=NC=N2)C(C)(C)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Anastrozole
Smeltepunkt 81,0 °C til 82,0 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (HPLC)
Mængde 250 mg
Formel vægt 293.37
Procent renhed 98%