Få mere at vide
Amorolfine hydrochlorid, 98%
Artikelnummer. 15545996 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15545996 250 mg 250mg
15525996 1 g 1g
15535996 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15545996 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 458752500
 Begrænset vare
På lager
CAS: 78613-38-4 | C21H35NO·HCl | 353,97 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 78613-38-4
Molekylær formel C21H35NO·HCl
Molekylvægt (g/mol) 353.97
InChI nøgle XZKWIPVTHGWDCF-KUZYQSSXSA-N
Synonym amorolfine hydrochloride, amorolfine hcl, loceryl, curanail, locetar, odenil, amorolfin, pekiron, amorolfine hydrochloride jan
PubChem CID 54259
ChEBI CHEBI:59649
IUPAC navn (2R,6S)-2,6-dimethyl-4-[2-methyl-3-[4-(2-methylbutan-2-yl)phenyl]propyl]morpholin;hydrochlorid
SMIL CCC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)CC(C)CN2CC(OC(C2)C)C.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Amorolfine hydrochloride
Smeltepunkt 221.0°C to 223.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (HPLC)
Mængde 250 mg
Opløselighedsinformation Solubility in water: 9g/L. Other solubilities: 28 mg/mL dmso, 71 mg/mL ethanol
Formel vægt 353.97
Procent renhed 98%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Amorolfine hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.