Få mere at vide
Ammoniumacetat, certificeret AR til analyse, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
250 g
500 g
5 kg
Emballage:
Plast pulver krukke
Plastfad
Pakningsstørrelse:
250g
500g
5kg
Beskrivelse
C2H7NO2, CAS-nummer-631-61-8, 500 g, hvid, 77,08 g/mol, 114 grader C, 13066, pulverbeholder af plastik, fast
Tekniske data
Tekniske data
Smeltepunkt | 114°C |
Farve | Hvid |
pH | 7 |
Emballage | Plast pulver krukke |
Mængde | 250 g |
Formel vægt | 77.08g/mol |
Fysisk form | Fast stof |
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
1 resultater fundet
Partinummer | Certifikattype | Dato | Artikelnummer |
---|---|---|---|
BS25/037 | Analysecertifikat | 16/07/2025 | A/3440/53,A/3440/65,A/3440/60,A/3440/50 |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Ammoniumacetat, certificeret AR til analyse, Fisher Chemical™ >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion