Få mere at vide
Ammoniumacetat, certificeret AR til analyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10365260 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
500 g
5 kg
Emballage:
Plast pulver krukke
Plastfad
Pakningsstørrelse:
250g
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10365260 500 g Plast pulver krukke 500g
10203900 250 g Plast pulver krukke 250g
10518610 5 kg Plastfad 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10365260 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. A/3440/53
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    602.67 DKK
    533.59 DKK / 500g
    Spare 69.08 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
C2H7NO2, CAS-nummer-631-61-8, 500 g, hvid, 77,08 g/mol, 114 grader C, 13066, pulverbeholder af plastik, fast
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 631-61-8
Molekylær formel C2H7NO2
MDL nummer 13066
Tekniske data
Smeltepunkt 114 °C
Farve Hvid
pH 7
Emballage Plast pulver krukke
Mængde 500 g
Formel vægt 77,08 g/mol
Fysisk form Fast stof