Få mere at vide
Ammoniumacetat, certificeret AR til analyse, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10478010 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
Emballage:
Plast pulver krukke
Pakningsstørrelse:
1kg
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10478010 1 kg Plast pulver krukke 1kg
1 options
Artikelnummer. 10478010 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. A/3440/60
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
1 kg, plast pulver krukke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 631-61-8
Smeltepunkt 114 °C
Farve Hvid
pH 7
Emballage Plast pulver krukke
Molekylær formel C2H7NO2
MDL nummer 13066
Mængde 1 kg
Synonym ammonium acetate, acetic acid, ammonium salt, azanium acetate, ammoniumacetate, acetic acid ammonium salt, ammonium ethanoate, unii-rre756s6q2, aconh4, ch3coonh4, ch3co2nh4
InChI nøgle USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(=O)[O-].[NH4+]
IUPAC navn azanium;acetat
Molekylvægt (g/mol) 77.083
PubChem CID 517165
ChEBI CHEBI:62947
Formel vægt 77,08 g/mol
Fysisk form Fast stof