Få mere at vide
Invitrogen™ Poly(A)Purist™ MAG Kit
Ambion™ Poly(A)Purist™ MAG Kit (patentanmeldt) bruger magnetisk teknologi til udvælgelse af mRNA, der typisk kun kræver en enkelt runde af udvælgelse, men alligevel giver RNA, der er mere højt beriget og uden rRNA end andre procedurer.
Brand:  Invitrogen™ AM1922M
7970.50 DKK valid until 2025-09-30
Use promo code "24340" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 10239204
Indeholder: Store Nuclease–free Water, Microfuge Tubes and Microfuge tubes with Spin Columns at room temperature. Store 2X Binding Solution, Wash Solution 1, Wash Solution 2 and Oligo(dT) Cellulose at 4°C. Store RNA Storage Solution, 5M Ammonium Acetate and Glycogen(5mg/mL) at -20°C.
Kræver : Magnetic stand
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Ambion™ Poly(A)Purist™ MAG Kit (patentanmeldt) bruger magnetisk teknologi til udvælgelse af mRNA, der typisk kun kræver en enkelt runde af udvælgelse, men alligevel giver RNA, der er mere højt beriget og uden rRNA end andre procedurer. Hvert kit indeholder tilstrækkelige reagenser til isolering af mRNA fra op til 8 mg totalt RNA.
• Højeste genvinding af mRNA af ethvert tilgængeligt kit
• Høj stringens til at sænke resterende rRNA-indhold
• Enkelt udvælgelsesrunde tilstrækkeligt til de fleste applikationer Den
overlegne ydeevne af Poly(A)Purist™ MAG-kittet er tydeligt demonstreret ved en sammenligning af mRNA'et udvundet ved brug af 4 andre kits (se figur). Sættet bruger batchbinding af RNA til formålte portioner af oligo(dT)-cellulose for at omgå problemerne med langsomme strømningshastigheder og tilstoppede søjler, der ofte opleves under konventionel, tyngdekraftsdrevet kromatografi. Den magnetiske –perlebaserede udvælgelse, der anvendes i den, leverer øget behandlingshastighed, nem håndtering og skalerbarhed. Hele udvælgelsesproceduren kan gennemføres på så lidt som 45 minutter (se figur).
Tilbehørsprodukter:
Et magnetisk stativ er påkrævet for at bruge dette sæt. De fås i flere formater, herunder enkeltplaceret magnetstativ (kat. nr. AM10026) og 6-rørs magnetstativ (kat. nr. AM10055).
Brugervejledningsadvarsel (juli 2023): Trin 3 i Udarbejdelsen af Oligo (dT) MagBeads-afsnittet (side 7) i brugervejledningen er vildledende. Følg venligst denne vejledning til trin 3: tilføje en tilsvarende masse af Oligo (dT) Magbeads ind i det valgte tomme rør og fortsæt derefter med Oligo (dT) Magbeads forberedelse i henhold til trin 4-9.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Opbevar nukleasefrit vand, mikrofugerør og mikrofugerør med spinsøjler ved stuetemperatur. Opbevar 2X bindeopløsning, vaskeopløsning 1, vaskeopløsning 2 og Oligo(dT) cellulose ved 4 °C. Opbevar RNA-opbevaringsopløsning, 5M ammoniumacetat og glykogen (5 mg/ml) ved -20 °C.
Magnetisk perle, Oligo dT Affinitet
mRNA
Mikroarray-analyse, omvendt Transcriptase PCR (RT-PCR), mikroinjektion, nukleinsyremærkning, in vitro-oversættelse, cDNA-bibliotekskonstruktion, Northern blotting, nukleasebeskyttelsesassays
MAG Kit with Manual
mRNA
Sæt
RNA
Ikke kompatibel med højt gennemløb (manuel)
Ambion™ , Poly(A)Purist™
1 sæt
45 min.
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Manuals
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Invitrogen™ Poly(A)Purist™ MAG Kit > 1 kit w/manual