Få mere at vide
Invitrogen™ Poly(A)Purist™ MAG-kit
Artikelnummer. p-4926385
Skift visning
Produkttype:
MAG sæt
MAG-sæt med manual
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Pakningsstørrelse
10753077 MAG sæt Hver
10239204 MAG-sæt med manual Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10753077 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. AM1922
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Indeholder
Store Nuclease–free Water, Microfuge Tubes and Microfuge tubes with Spin Columns at room temperature. Store 2X Binding Solution, Wash Solution 1, Wash Solution 2 and Oligo(dT) Cellulose at 4°C. Store RNA Storage Solution, 5M Ammonium Acetate and Glycogen(5mg/mL) at -20°C.
Kræver
Magnetisk stativ
Ambion™ Poly(A)Purist™ MAG Kit (patentanmeldt) bruger magnetisk teknologi til udvælgelse af mRNA, der typisk kun kræver en enkelt runde af udvælgelse, men alligevel giver RNA, der er mere højt beriget og uden rRNA end andre procedurer.
Ambion™ Poly(A)Purist™ MAG-kit (patentansøgning) bruger magnetisk teknologi til udvælgelse af mRNA, som typisk kun kræver en enkelt runde selektion, men som giver RNA, der er mere højtberiget og fri for rRNA end andre procedurer. Hvert kit indeholder tilstrækkelige reagenser til isolering af mRNA fra op til 8 mg samlet RNA.
  • Højeste genvinding af mRNA af ethvert tilgængeligt kit
  • Høj stringens for at sænke restindholdet af rRNA
  • En enkelt udvælgelsesrunde er tilstrækkelig til de fleste anvendelser
Den overlegne ydeevne af Poly(A)Purist™ MAG-kittet demonstreres tydeligt ved en sammenligning af det mRNA, der er genvundet med 4 andre sæt (se figur). Kittet bruger batchbinding af RNA til forudmålte aliquoter af oligo(dT)-cellulose for at omgå problemerne med langsomme flowhastigheder og tilstoppede kolonner, som ofte opstår under konventionel, tyngdekraftdrevet kromatografi. Den magnetiske perlebaserede –udvælgelse, der anvendes i den, giver øget behandlingshastighed, nem håndtering og skalerbarhed. Hele udvælgelsesproceduren kan gennemføres på så lidt som 45 minutter (se figur).
Tilbehørsprodukter:
Et magnetisk stativ er påkrævet for at bruge dette sæt. De fås i flere formater, herunder Single Place Magnetic Stand (Cat. No. AM10026) og 6 Tube Magnetic Stand (Cat. No. AM10055).
Brugervejledningsadvarsel (juli 2023):
Trin 3 i afsnittet om forberedelse af Oligo (dT) MagBeads (side 7) i brugervejledningen er misvisende. Følg venligst denne instruktion for trin 3: tilsæt en tilsvarende masse af Oligo (dT) Magbeads i det valgte tomme rør og fortsæt derefter med Oligo (dT) Magbeads forberedelse i henhold til trin 4-9.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevar nukleasefrit vand, mikrofugerør og mikrofugerør med spinsøjler ved stuetemperatur. Opbevar 2X bindeopløsning, vaskeopløsning 1, vaskeopløsning 2 og Oligo(dT) cellulose ved 4 °C. Opbevar RNA-opbevaringsopløsning, 5M ammoniumacetat og glykogen (5 mg/ml) ved -20 °C.
Format Sæt
Isoleringsteknologi Magnetisk perle, Oligo dT Affinitet
Prøvetype Total RNA
Endelig produkttype mRNA
High-throughput kompatibilitet Ikke kompatibel med højt gennemløb (manuel)
Til brug med (applikation) Mikroarray-analyse, omvendt Transcriptase PCR (RT-PCR), mikroinjektion, nukleinsyremærkning, in vitro-oversættelse, cDNA-bibliotekskonstruktion, Northern blotting, nukleasebeskyttelsesassays
Produktlinje Ambion, Poly(A)Purist
Produkttype MAG sæt
Mængde 1 sæt
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Mål mRNA
Test tid 45 min.
Vis mere Vis mindre
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.