Få mere at vide
Invitrogen™ Poly(A)Purist™ MAG-kit
Beskrivelse
Indeholder
Store Nuclease–free Water, Microfuge Tubes and Microfuge tubes with Spin Columns at room temperature. Store 2X Binding Solution, Wash Solution 1, Wash Solution 2 and Oligo(dT) Cellulose at 4°C. Store RNA Storage Solution, 5M Ammonium Acetate and Glycogen(5mg/mL) at -20°C.
Kræver
Magnetisk stativ
Ambion™ Poly(A)Purist™ MAG-kit (patentansøgning) bruger magnetisk teknologi til udvælgelse af mRNA, som typisk kun kræver en enkelt runde selektion, men som giver RNA, der er mere højtberiget og fri for rRNA end andre procedurer. Hvert kit indeholder tilstrækkelige reagenser til isolering af mRNA fra op til 8 mg samlet RNA.
Ambion™ Poly(A)Purist™ MAG Kit (patentanmeldt) bruger magnetisk teknologi til udvælgelse af mRNA, der typisk kun kræver en enkelt runde af udvælgelse, men alligevel giver RNA, der er mere højt beriget og uden rRNA end andre procedurer. Hvert kit indeholder tilstrækkelige reagenser til isolering af mRNA fra op til 8 mg totalt RNA.
• Højeste genvinding af mRNA af ethvert tilgængeligt kit
• Høj stringens til at sænke resterende rRNA-indhold
• Enkelt udvælgelsesrunde tilstrækkeligt til de fleste applikationer Den
overlegne ydeevne af Poly(A)Purist™ MAG-kittet er tydeligt demonstreret ved en sammenligning af mRNA'et udvundet ved brug af 4 andre kits (se figur). Sættet bruger batchbinding af RNA til formålte portioner af oligo(dT)-cellulose for at omgå problemerne med langsomme strømningshastigheder og tilstoppede søjler, der ofte opleves under konventionel, tyngdekraftsdrevet kromatografi. Den magnetiske –perlebaserede udvælgelse, der anvendes i den, leverer øget behandlingshastighed, nem håndtering og skalerbarhed. Hele udvælgelsesproceduren kan gennemføres på så lidt som 45 minutter (se figur).
Tilbehørsprodukter:
Et magnetisk stativ er påkrævet for at bruge dette sæt. De fås i flere formater, herunder enkeltplaceret magnetstativ (kat. nr. AM10026) og 6-rørs magnetstativ (kat. nr. AM10055).
Brugervejledningsadvarsel (juli 2023): Trin 3 i Udarbejdelsen af Oligo (dT) MagBeads-afsnittet (side 7) i brugervejledningen er vildledende. Følg venligst denne vejledning til trin 3: tilføje en tilsvarende masse af Oligo (dT) Magbeads ind i det valgte tomme rør og fortsæt derefter med Oligo (dT) Magbeads forberedelse i henhold til trin 4-9.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevar nukleasefrit vand, mikrofugerør og mikrofugerør med spinsøjler ved stuetemperatur. Opbevar 2X bindeopløsning, vaskeopløsning 1, vaskeopløsning 2 og Oligo(dT) cellulose ved 4 °C. Opbevar RNA-opbevaringsopløsning, 5M ammoniumacetat og glykogen (5 mg/ml) ved -20 °C. |
| Format | Sæt |
| Isoleringsteknologi | Magnetisk perle, Oligo dT Affinitet |
| Prøvetype | Total RNA |
| Endelig produkttype | mRNA |
| High-throughput kompatibilitet | Ikke kompatibel med højt gennemløb (manuel) |
| Til brug med (applikation) | Mikroarray-analyse, omvendt Transcriptase PCR (RT-PCR), mikroinjektion, nukleinsyremærkning, in vitro-oversættelse, cDNA-bibliotekskonstruktion, Northern blotting, nukleasebeskyttelsesassays |
| Produktlinje | Ambion, Poly(A)Purist |
| Produkttype | MAG sæt |
| Mængde | 1 sæt |
| Vis mere |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.