Få mere at vide
Buerkle™ Multi-Sampler i aluminium
Buerkle™ Multi-Sampler med flere lukkede kamre til flerpunktsprøvetagning fra flere forudbestemte prøvetagningsdybder. Fås i tre forskellige længder, 55 cm (specielt velegnet til sække), 85 cm (til tønder, baljer, blandede beholdere) og 150 cm (til big bags, siloer, tanke).
2525.00 DKK - 3620.00 DKK
Tekniske data
Produkttype | Bulk materiale prøveudtager |
---|---|
Materiale | Aluminium |
Diameter (metrisk) | 25 mm |
Artikelnummer | Brand | Kapacitet (metrisk) | Dybde (metrisk) | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Kapacitet (metrisk) | Dybde (metrisk) | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
10207800
|
Buerkle™
5317-1058 |
14 mL | 430 mm |
2525.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 29-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
10094220
|
Buerkle™
5317-1085 |
17 mL | 710 mm |
2805.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 15-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
10390201
|
Buerkle™
5317-1150 |
17 mL | 1355 mm |
3620.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 15-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
Beskrivelse
- Aluminium prøveudtager
- Med farvekodesystem
- 25 mm i diameter
- Mindst mulig mellemrum mellem inder- og yderrør
- Nem rengøring, aftagelig spids
- Ultrarene materialer
- Fremragende forarbejdning, robust model
Tekniske data
Bulk materiale prøveudtager | |
Aluminium | |
25 mm |