Få mere at vide
Buerkle™ Multi-Sampler i aluminium
Artikelnummer. 10207800
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
14 ml
17 ml
Dybde (metrisk):
430 mm
710 mm
1355 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Dybde (metrisk) unitSize
10207800 14 ml 430 mm Hver
10094220 17 ml 710 mm Hver
10390201 17 ml 1355 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10207800 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 53171058
Forventet forsendelse: 16-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Buerkle™ Multi-Sampler med flere lukkede kamre til flerpunktsprøvetagning fra flere forudbestemte prøvetagningsdybder. Fås i tre forskellige længder, 55 cm (specielt velegnet til sække), 85 cm (til tønder, baljer, blandede beholdere) og 150 cm (til big bags, siloer, tanke).
  • Aluminium prøveudtager
  • Med farvekodesystem
  • 25 mm i diameter
  • Mindst mulig mellemrum mellem inder- og yderrør
  • Nem rengøring, aftagelig spids
  • Ultrarene materialer
  • Fremragende forarbejdning, robust model
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Bulk materiale prøveudtager
Materiale Aluminium
Inkluderer 3 opsamlingskamre
Kapacitet (metrisk) 14 ml
Diameter (metrisk) 25 mm
Dybde (metrisk) 430 mm
Længde (metrisk) 55 cm