Få mere at vide
Buerkle™ Multi-Sampler i aluminium
Kapacitet (metrisk):
14 ml
17 ml
Dybde (metrisk):
430 mm
710 mm
1355 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Aluminium prøveudtager
- Med farvekodesystem
- 25 mm i diameter
- Mindst mulig mellemrum mellem inder- og yderrør
- Nem rengøring, aftagelig spids
- Ultrarene materialer
- Fremragende forarbejdning, robust model
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Bulk materiale prøveudtager |
| Materiale | Aluminium |
| Inkluderer | 3 opsamlingskamre |
| Kapacitet (metrisk) | 17 ml |
| Diameter (metrisk) | 25 mm |
| Dybde (metrisk) | 710 mm |
| Længde (metrisk) | 85 cm |