Få mere at vide
DuPont™ Tychem 6000 F Grå Forklæde
Artikelnummer. 12683680 Shop alle DuPont produkter
Skift visning
nr. pr. pakke:
25/Box
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Artikelnummer. nr. pr. pakke Pakningsstørrelse
12683680 25/Box Pakke med 25
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 12683680 Leverandør DuPont™ Leverandørnr. D13984662
Sikkerhed starter her: Spar op til 60 %
Brug rabatkode 28008
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Tilbyder øget beskyttelse for kropsdele, der er mere udsat for farlige stoffer. DuPont™ Tychem™ 6000 F forklæder er lavet af et let og holdbart stof bestående af en patenteret barrierefilm lamineret til et kraftigt Tyvek underlag.
  • Med hals- og taljebånd
  • Antistatisk behandling
  • Fremragende kemisk permeationsbeskyttelse mod et bredt udvalg af kemikalier
  • Hjælper med at beskytte personalet mod adskillige giftige industrielle organiske kemikalier, højt koncentrerede uorganiske kemikalier (selv under tryk), partikler, biofarer og visse kemiske krigsmidler
  • Bruges til en bred vifte af anvendelser fra oprydning efter kemikalieudslip, beredskabsberedskab til militære og petrokemiske anvendelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Forklæde
Størrelse Universel
Materiale Tychem
Farve Grå
Konstruktion Kraftig Tyvek substrat lamineret med polymer barrierefilm
Slutte Polymer barrierefilm
Inkluderer Bindebånd i nakke og talje
Certificeringer/compliance (EU) 2016/425, Kategori III, Type PB [3], EN 14126, EN 1149-5
nr. pr. pakke 25/Box
Emballagetype Volumen
Stil Skinnebenslængde
Sømtype Sømløs