Få mere at vide
Ansell™ AlphaTec™ 85-300\85-302\85-304 Isolator Box Handsker
Designet til høj modstand mod koncentrerede syrer og baser. Ansell™ AlphaTec™ Isolator Box Gloves er ideelle til øget komfort og beskyttelse på kritiske områder.
6065.00 DKK - 6375.00 DKK
Tekniske data
Farve | White |
---|---|
Materiale | CSM |
Temperatur (metrisk) Maks | 120°C |
Tykkelse (metrisk) | 0.4 mm |
Til brug med (applikation) | Pharmaceuticals |
Artikelnummer | Brand | Størrelse | Portstørrelse (metrisk) | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Størrelse | Portstørrelse (metrisk) | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
15566214
|
Ansell™
85300110 |
11 | 203 mm |
6065.00 DKK
1 par |
Forventet forsendelse: 02-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
15576214
|
Ansell™
85300095 |
9.5 | 203 mm |
6065.00 DKK
1 par |
Forventet forsendelse: 02-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
15506224
|
Ansell™
85302110 |
11 | 250 mm |
6375.00 DKK
1 par |
Forventet forsendelse: 05-12-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
15516224
|
Ansell™
85302095 |
9.5 | 250 mm |
6375.00 DKK
1 par |
Forventet forsendelse: 05-01-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
15546224
|
Ansell™
85304110 |
11 | 300 mm |
6375.00 DKK
1 par |
Forventet forsendelse: 05-12-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
15556224
|
Ansell™
85304095 |
9.5 | 300 mm |
6375.00 DKK
1 par |
Forventet forsendelse: 02-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
Beskrivelse
Mellemvægt chlorsulfoneret polyethylen (CSPE) syntetisk gummi (CSM ) isolatorbokshandsker for øget komfort og beskyttelse i kritiske miljøer.- Kategori III, EN374AKL, EN374, EN388\4101
- Ideelle anvendelser: lægemidler
- Blødt, fleksibelt materiale designet til brugervenlighed
- Modstår ældning fra eksponering for ilt, UV-stråler og ozon
- Tåler temperaturer op til 120 °C
- Hvid farve for nem påvisning af forurening
- Tilgængelige portstørrelser passer til de fleste isolatorhandskebokse
Tekniske data
White | |
120°C | |
Pharmaceuticals | |
800 mm |
CSM | |
0.4 mm | |
Concentrated acids and bases |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Ansell™ AlphaTec™ 85-300\85-302\85-304 Isolator Box Handsker