Få mere at vide
Ansell™ AlphaTec™ 85-300\85-302\85-304 Isolator Box Handsker
Artikelnummer. 15516224 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
9.5
11
Portstørrelse (metrisk):
203 mm
250 mm
300 mm
Pakningsstørrelse:
1 par
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Portstørrelse (metrisk) unitSize
15516224 9.5 250 mm 1 par
15566214 11 203 mm 1 par
15576214 9.5 203 mm 1 par
15506224 11 250 mm 1 par
15546224 11 300 mm 1 par
15556224 9.5 300 mm 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 15516224 Leverandør Ansell™ Leverandørnr. 85302095
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Designet til høj modstand mod koncentrerede syrer og baser. Ansell™ AlphaTec™ Isolator Box Gloves er ideelle til øget komfort og beskyttelse på kritiske områder.
Mellemvægt chlorsulfoneret polyethylen (CSPE) syntetisk gummi (CSM ) isolatorbokshandsker for øget komfort og beskyttelse i kritiske miljøer.
  • Kategori III, EN374AKL, EN374, EN388\4101
  • Ideelle anvendelser: lægemidler
  • Blødt, fleksibelt materiale designet til brugervenlighed
  • Modstår ældning fra eksponering for ilt, UV-stråler og ozon
  • Tåler temperaturer op til 120 °C
  • Hvid farve for nem påvisning af forurening
  • Tilgængelige portstørrelser passer til de fleste isolatorhandskebokse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Hvid
Hånd Ambidekstrøs
Latex fri Ja
Materiale CSM
Produkttype Isolator, RABS handsker
Størrelse 9.5
Temperatur (metrisk) Maks 120 °C
Tykkelse (engelsk) 0,016 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.4 mm
Til brug med (applikation) Medicinalvarer
Greb design Glat
Emballagetype Boks
Portstørrelse (metrisk) 250 mm
Modstandsdygtig overfor Koncentrerede syrer og baser
Serie 85-302
Længde (metrisk) 800 mm