Få mere at vide
Ansell™ AlphaTec™ 85-300\85-302\85-304 Isolator Box Handsker
Artikelnummer. 15556224 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
9.5
11
Portstørrelse (metrisk):
203 mm
250 mm
300 mm
Pakningsstørrelse:
1 par
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Portstørrelse (metrisk) Pakningsstørrelse
15556224 9.5 300 mm 1 par
15566214 11 203 mm 1 par
31980761 11 203 mm -
31980746 9.5 203 mm -
15576214 9.5 203 mm 1 par
31980741 11 250 mm -
15506224 11 250 mm 1 par
31980758 9.5 250 mm -
15516224 9.5 250 mm 1 par
15546224 11 300 mm 1 par
31980757 11 300 mm -
31980721 9.5 300 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 15556224 Leverandør Ansell™ Leverandørnr. 85304095
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6777.10 DKK
    4300.19 DKK / 1 par
    Spare 2476.91 DKK
    36% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Designet til høj modstand mod koncentrerede syrer og baser. Ansell™ AlphaTec™ Isolator Box Gloves er ideelle til øget komfort og beskyttelse på kritiske områder.
Mellemvægt chlorsulfoneret polyethylen (CSPE) syntetisk gummi (CSM ) isolatorbokshandsker for øget komfort og beskyttelse i kritiske miljøer.
  • Kategori III, EN374AKL, EN374, EN388\4101
  • Ideelle anvendelser: lægemidler
  • Blødt, fleksibelt materiale designet til brugervenlighed
  • Modstår ældning fra eksponering for ilt, UV-stråler og ozon
  • Tåler temperaturer op til 120 °C
  • Hvid farve for nem påvisning af forurening
  • Tilgængelige portstørrelser passer til de fleste isolatorhandskebokse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Hvid
Hånd Ambidekstrøs
Latex fri Ja
Materiale CSM
Produkttype Isolator, RABS handsker
Størrelse 9.5
Temperatur (metrisk) Maks 120 °C
Tykkelse (engelsk) 0,016 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.4 mm
Til brug med (applikation) Medicinalvarer
Greb design Glat
Emballagetype Boks
Portstørrelse (metrisk) 300 mm
Modstandsdygtig overfor Koncentrerede syrer og baser
Serie 85-304
Længde (metrisk) 800 mm