Få mere at vide
Ansell AlphaTec™ 58-430 Kemikaliesikkerhedshandsker
Artikelnummer. 15589441 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
7
8
9
11
Pakningsstørrelse:
12 par
Artikelnummer. 15589441
Brand: Ansell 58430090
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Flockforede kemikaliesikkerhedshandsker tilbyder fingerfærdigheden af en uforet stil med vådt og olieagtigt greb. Ideel til utilsigtet eksponering for smøremidler og rengøringsmidler i industrielle omgivelser.
  • Funktioner Ansell Greb Technology™ for optimal kontrol ved håndtering af olieholdige eller våde genstande
  • Bomuldsflokket foret nitrilskal klarer sved
  • Smidig, anden hud skræddersyet til vådt greb fingerfærdighed
  • 10 mil skal beskytter mod utilsigtet eksponering for baser, olier, brændstoffer
  • Nitrilbelægning til beskyttelse mod snavs, punktering og slid
  • Foldbar rendemanchet for at forhindre dryp på underarmen
  • Fås i størrelserne 7 til 11
  • Antistatisk i henhold til EN1149
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
ANSI Abrasion Rating ANSI 5
Certificeringer/compliance 21 CFR 170-199
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 420:2003 + A1:2009, Category III, EN 1149
Kloreret No
Applikationer Industrial
Farve Green, Anthracite
Fingertykkelse (engelsk) 0.0212 in.
Fingertykkelse (metrisk) 0.54 mm
Latex fri Yes
Materiale Nitrile
Håndfladetykkelse (engelsk) 0.0212 in.
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.54 mm
Produkttype Chemical-resistant Gloves
Størrelse 9
Tykkelse (engelsk) 12 mil
Tykkelse (metrisk) 0.30 mm
EN388 Standard EN 388:3001X, EN 388:3001
EN 421 No
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 KEMISKE BREVKODER JKLOPT
EN ISO 374 - 5 Bacteria, Fungi only
Til brug med (applikation) Chemical handling, Handling paints, inks, dyes, glues and adhesives, Industrial tool maintenance, Rubber and rubber additives, Handling fluid-coated metal parts, Handling waste oils, Petrochemicals, Waste and water treatment
Handske manchet stil Gauntlet
Greb design ANSELL GRIP™ Technology
Liner materiale Cotton Flock
Foring Lined
Model- 58-430 9 114895
Serie AlphaTec™ 58-430
Længde (engelsk) 12.5 in.
Længde (metrisk) 32 cm