Få mere at vide
Ansell™ AlphaTec™ 57-430 Series Medium Duty Nitril Coated Immersion Handsker
Shop alle Ansell produkter
:
Størrelse: 10
Beskrivelse
- Funktioner Ansell Greb Technology™ for optimal kontrol ved håndtering af olieholdige eller våde genstande
- Bomuldsflokket foret nitrilskal klarer sved
- Smidig, anden hud skræddersyet til vådt greb fingerfærdighed
- 10mil skal beskytter mod utilsigtet eksponering for baser, olier, brændstoffer
- Nitrilbelægning til beskyttelse mod snavs, punktering og slid
- Foldbar rendemanchet for at forhindre dryp på underarmen
- Fås i størrelserne 7 til 11
- Antistatisk i henhold til EN1149
Tekniske data
Tekniske data
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 5 |
| Certificeringer/compliance | 21 CFR 170-199 |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009, Kategori III, EN 1149 |
| Kloreret | Nej |
| Applikationer | Industrial |
| Farve | Grøn, Antracit |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Nitril |
| Produkttype | Chemical-resistant Gloves |
| EN388 Standard | EN 388:3001X, EN 388:3001 |
| Vis mere |