Få mere at vide
Ansell™ AlphaTec™ 4000 AVANT2 AIRline Ultralydssvejset og tapet G02
AlphaTec™ 4000 AVANT2 AIRline Ultralydssvejset og tapet G02 er fastgjort af bæreren og aftagelig til genbrug, når det er relevant. Luftstrømmen kan indstilles fra 340 L/min til 590 L/min ved et arbejdstryk på 3,5 til 5 bar.
15810.00 DKK
Tekniske data
Certificeringer/compliance | EN 14605:2005 + A1:2009∣CE KATEGORI III∣EN 1073-1:2016 + A1:2018∣EN 1149-5:2018 |
---|---|
Farve | Grøn |
Til brug med (applikation) | Forurenede miljøer∣Kemisk håndtering∣Fyldning, blanding og påfyldning af råmaterialer∣Overførsel af væsker og faste stoffer∣Åbning og dræning af pumpeventiler eller ledninger∣Losning og losning af procesudstyr∣Råmaterialeprøvesamling∣Koncentrationsblanding og palletering∣Hazmat respons∣Samling og adskillelse af store rør |
Hætte type | Fuldt indkapslet |
Materiale | Flerlags barrierelaminatstof |
Artikelnummer | Brand | Størrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Størrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
17160795
|
Ansell™
GR40T000757-02-G02 |
Lille |
15810.00 DKK
Pakke med 3 |
Forventet forsendelse: 31-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
17190795
|
Ansell™
GR40T000757-03-G02 |
Medium |
15810.00 DKK
Pakke med 3 |
Forventet forsendelse: 31-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
17120805
|
Ansell™
GR40T000757-04-G02 |
Større |
15810.00 DKK
Pakke med 3 |
Forventet forsendelse: 31-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
17150805
|
Ansell™
GR40T000757-05-G02 |
Large/X-Large |
15810.00 DKK
Pakke med 3 |
Forventet forsendelse: 31-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
17180805
|
Ansell™
GR40T000757-06-G02 |
2X-stor |
15810.00 DKK
Pakke med 3 |
Forventet forsendelse: 31-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
17110815
|
Ansell™
GR40T000757-07-G02 |
3X-Large |
15810.00 DKK
Pakke med 3 |
Forventet forsendelse: 31-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
Beskrivelse
Fastgjort af bæreren og aftagelig til genbrug.
- Luftstrømmen kan indstilles fra 340 L/min til 590 L/min ved et arbejdstryk på 3,5 til 5 bar.
- Enestående beskyttelse, over 200 kemikaliegennemtrængningstestet, inklusive kemiske kampmidler
- Panoramavisirdesign sikrer et godt synsfelt for bæreren
- En række ærmer tilgængelige, inklusive dobbelte manchetter og permanent fastgjorte kemikaliebeskyttelseshandsker.
- HEPA-filter giver sekundær beskyttelse mod luftforurening og en SMC lyddæmper sikrer, at støjen inde i dragten altid er under 70 dB (selv ved maksimal luftstrøm)
- Udåndingsventiler monteret på bagsiden af dragten tillader C0 2 at undslippe og udligner trykket i dragten, hvilket giver mulighed for et komplet bevægelsesområde uden risiko for overdreven tryk, der forårsager skade på dragten eller bæreren
- Nødsnor tillader hurtig aftagning af dragten i tilfælde af nødsituationer eller unødig nød for bæreren
- Sokker er designet til at blive båret inde i kemikaliebeskyttelsesstøvler med overklappen på benene udenfor for at reducere risikoen for kemikalieindtrængning
Tekniske data
EN 14605:2005 + A1:2009∣CE KATEGORI III∣EN 1073-1:2016 + A1:2018∣EN 1149-5:2018 | |
Forurenede miljøer∣Kemisk håndtering∣Fyldning, blanding og påfyldning af råmaterialer∣Overførsel af væsker og faste stoffer∣Åbning og dræning af pumpeventiler eller ledninger∣Losning og losning af procesudstyr∣Råmaterialeprøvesamling∣Koncentrationsblanding og palletering∣Hazmat respons∣Samling og adskillelse af store rør | |
Flerlags barrierelaminatstof | |
Lynlås | |
Elastiske dobbeltmanchetter med finger- og tommelfingerløkke og permanent fastgjorte kemikaliebeskyttelseshandsker | |
Luftforsynede/forsynede systemer | |
Fuldt indkapslet hætte | |
Indkapslede kemikaliebeskyttelsesdragter til brug med luftforsynede/forsynede systemer | |
Kemikalier I Partikel I Antistatisk | |
Ikke steril |
Grøn | |
Fuldt indkapslet | |
Fastgjorte sokker med elastisk støvleoverflap | |
Indkapslet hætte | |
Genanvendelig | |
Unisex | |
Ingen | |
CE-KATEGORI III | |
Svejset og tapet | |
Polyester webbing bælte med YKK spænde |