Få mere at vide
Ansell™ AlphaTec™ 4000 AVANT2 AIRline Ultralydssvejset og tapet G02
Størrelse:
2X-stor
3X-Large
Large/X-Large
Lille
Medium
Større
Pakningsstørrelse:
Pakke med 3
Beskrivelse
Fastgjort af bæreren og aftagelig til genbrug.
- Luftstrømmen kan indstilles fra 340 L/min til 590 L/min ved et arbejdstryk på 3,5 til 5 bar.
- Enestående beskyttelse, over 200 kemikaliegennemtrængningstestet, inklusive kemiske kampmidler
- Panoramavisirdesign sikrer et godt synsfelt for bæreren
- En række ærmer tilgængelige, inklusive dobbelte manchetter og permanent fastgjorte kemikaliebeskyttelseshandsker.
- HEPA-filter giver sekundær beskyttelse mod luftforurening og en SMC lyddæmper sikrer, at støjen inde i dragten altid er under 70 dB (selv ved maksimal luftstrøm)
- Udåndingsventiler monteret på bagsiden af dragten tillader C0 2 at undslippe og udligner trykket i dragten, hvilket giver mulighed for et komplet bevægelsesområde uden risiko for overdreven tryk, der forårsager skade på dragten eller bæreren
- Nødsnor tillader hurtig aftagning af dragten i tilfælde af nødsituationer eller unødig nød for bæreren
- Sokker er designet til at blive båret inde i kemikaliebeskyttelsesstøvler med overklappen på benene udenfor for at reducere risikoen for kemikalieindtrængning
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | EN 14605:2005 + A1:2009∣CE KATEGORI III∣EN 1073-1:2016 + A1:2018∣EN 1149-5:2018 |
| Farve | Grøn |
| Til brug med (applikation) | Forurenede miljøer∣Kemisk håndtering∣Fyldning, blanding og påfyldning af råmaterialer∣Overførsel af væsker og faste stoffer∣Åbning og dræning af pumpeventiler eller ledninger∣Losning og losning af procesudstyr∣Råmaterialeprøvesamling∣Koncentrationsblanding og palletering∣Hazmat respons∣Samling og adskillelse af store rør |
| Hætte type | Fuldt indkapslet |
| Materiale | Flerlags barrierelaminatstof |
| Størrelse | Større |
| Ankel stil | Fastgjorte sokker med elastisk støvleoverflap |
| Lukketype | Lynlås |
| Krave type | Indkapslet hætte |
| Manchet stil | Elastiske dobbeltmanchetter med finger- og tommelfingerløkke og permanent fastgjorte kemikaliebeskyttelseshandsker |
| Vis mere |