Få mere at vide
Ansell™ AlphaTec™ 4000 AVANT2 AIRline Ultralydssvejset og tapet G02
Artikelnummer. 17160795
Skift visning
Størrelse:
2X-stor
3X-Large
Large/X-Large
Lille
Medium
Større
Pakningsstørrelse:
Pakke med 3
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse unitSize
17160795 Lille -
17190795 Medium -
17120805 Større -
17150805 Large/X-Large -
17180805 2X-stor Pakke med 3
17110815 3X-Large -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17160795 Leverandør Ansell™ Leverandørnr. GR40T00075702G02
Forventet forsendelse: 21-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
AlphaTec™ 4000 AVANT2 AIRline Ultralydssvejset og tapet G02 er fastgjort af bæreren og aftagelig til genbrug, når det er relevant. Luftstrømmen kan indstilles fra 340 L/min til 590 L/min ved et arbejdstryk på 3,5 til 5 bar.
Fastgjort af bæreren og aftagelig til genbrug.
  • Luftstrømmen kan indstilles fra 340 L/min til 590 L/min ved et arbejdstryk på 3,5 til 5 bar.
  • Enestående beskyttelse, over 200 kemikaliegennemtrængningstestet, inklusive kemiske kampmidler
  • Panoramavisirdesign sikrer et godt synsfelt for bæreren
  • En række ærmer tilgængelige, inklusive dobbelte manchetter og permanent fastgjorte kemikaliebeskyttelseshandsker.
  • HEPA-filter giver sekundær beskyttelse mod luftforurening og en SMC lyddæmper sikrer, at støjen inde i dragten altid er under 70 dB (selv ved maksimal luftstrøm)
  • Udåndingsventiler monteret på bagsiden af dragten tillader C0 2 at undslippe og udligner trykket i dragten, hvilket giver mulighed for et komplet bevægelsesområde uden risiko for overdreven tryk, der forårsager skade på dragten eller bæreren
  • Nødsnor tillader hurtig aftagning af dragten i tilfælde af nødsituationer eller unødig nød for bæreren
  • Sokker er designet til at blive båret inde i kemikaliebeskyttelsesstøvler med overklappen på benene udenfor for at reducere risikoen for kemikalieindtrængning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN 14605:2005 + A1:2009∣CE KATEGORI III∣EN 1073-1:2016 + A1:2018∣EN 1149-5:2018
Farve Grøn
Til brug med (applikation) Forurenede miljøer∣Kemisk håndtering∣Fyldning, blanding og påfyldning af råmaterialer∣Overførsel af væsker og faste stoffer∣Åbning og dræning af pumpeventiler eller ledninger∣Losning og losning af procesudstyr∣Råmaterialeprøvesamling∣Koncentrationsblanding og palletering∣Hazmat respons∣Samling og adskillelse af store rør
Hætte type Fuldt indkapslet
Materiale Flerlags barrierelaminatstof
Størrelse Lille
Ankel stil Fastgjorte sokker med elastisk støvleoverflap
Lukketype Lynlås
Krave type Indkapslet hætte
Manchet stil Elastiske dobbeltmanchetter med finger- og tommelfingerløkke og permanent fastgjorte kemikaliebeskyttelseshandsker
Engangs Genanvendelig
Til brug med (udstyr) Luftforsynede/forsynede systemer
Køn Unisex
Hals stil Fuldt indkapslet hætte
Antal lommer Ingen
Produkttype Indkapslede kemikaliebeskyttelsesdragter til brug med luftforsynede/forsynede systemer
Beskyttelsesklasse CE-KATEGORI III
Modstand Kemikalier I Partikel I Antistatisk
Sømtype Svejset og tapet
Sterilitet Ikke steril
Talje stil Polyester webbing bælte med YKK spænde