Få mere at vide
Ansell AlphaTec™ 2000 STANDARD Forklæde med ærmer bundet - Model 214
AlphaTec™ Forklæde med ærmer bundet - Overlegen åndbar mikroporøs laminatteknologi
5300.00 DKK
Tekniske data
Materiale | Mikroporøst laminat |
---|---|
Til brug med (applikation) | Kritiske og kontrollerede miljøer |
Stil | AlphaTec 2000-214 |
Sømtype | Indbundet |
Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN 14126 |
Artikelnummer | Brand | Størrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Størrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
16190551
|
Ansell
WH20B-00214-03 |
Medium |
5300.00 DKK
Pakke med 60 |
Forventet forsendelse: 06-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
16100561
|
Ansell
WH20B-00214-04 |
Større |
5300.00 DKK
Pakke med 60 |
Forventet forsendelse: 02-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
Beskrivelse
- Dokumenteret beskyttende barriere mod flydende kemikalier med lav koncentration, flydende& partikelbiologiske farer
- Silikone fri
- Lav fnug
Tekniske data
Mikroporøst laminat | |
AlphaTec 2000-214 | |
EN 14126 |
Kritiske og kontrollerede miljøer | |
Indbundet |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Ansell AlphaTec™ 2000 STANDARD Forklæde med ærmer bundet - Model 214