Få mere at vide
Ansell AlphaTec™ 2000 STANDARD Forklæde med ærmer bundet - Model 214
Artikelnummer. 16190551 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
Medium
Større
Pakningsstørrelse:
Pakke med 60
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse unitSize
16190551 Medium -
16100561 Større Pakke med 60
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16190551 Leverandør Ansell Leverandørnr. WH20B0021403
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
AlphaTec™ Forklæde med ærmer bundet - Overlegen åndbar mikroporøs laminatteknologi
  • Dokumenteret beskyttende barriere mod flydende kemikalier med lav koncentration, flydende& partikelbiologiske farer
  • Silikone fri
  • Lav fnug
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Apron
Størrelse Medium
Materiale Mikroporøst laminat
Farve White
Engangs Limited-use
Lukketype Hook and Loop (Rear)
Sterilitet Non-sterile
Til brug med (applikation) Kritiske og kontrollerede miljøer
Stil AlphaTec 2000-214
Sømtype Indbundet
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 14126