Få mere at vide
Ansell AlphaTec™ 2000 STANDARD Forklæde med ærmer bundet - Model 214
Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
Medium
Større
Pakningsstørrelse:
Pakke med 60
Beskrivelse
- Dokumenteret beskyttende barriere mod flydende kemikalier med lav koncentration, flydende& partikelbiologiske farer
- Silikone fri
- Lav fnug
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Apron |
| Størrelse | Større |
| Materiale | Mikroporøst laminat |
| Farve | White |
| Engangs | Limited-use |
| Lukketype | Hook and Loop (Rear) |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Til brug med (applikation) | Kritiske og kontrollerede miljøer |
| Stil | AlphaTec 2000-214 |
| Sømtype | Indbundet |
| Vis mere |