Få mere at vide
Texwipe™ AlphaSorb™ HC polyester viskere
For ISO Klasse 5 og 6 (Klasse 100 og 1000) applikationer
2265.00 DKK - 7440.00 DKK
Tekniske data
Produkttype | Wipe med høj kapacitet |
---|---|
Materiale | Polyester |
Autoklaverbar | Autoklaverbar |
Basisvægt | 214 |
Certificeringer/compliance | ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 og OHSAS 18001:1999 |
Artikelnummer | Brand | Dimensioner (L x B) | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Dimensioner (L x B) | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
15608665
|
Texwipe™
TX2412 |
12 tommer x 12 tommer. (30,48 cm x 30,48 cm) |
7440.00 DKK
Pakke med 600 |
Forventet forsendelse: 23-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
15772396
|
Texwipe™
TX2418 |
46 x 46 cm (18 x 18 tommer) |
2265.00 DKK
Pakke med 100 |
Forventet forsendelse: 17-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
Beskrivelse
- Stor to-lags, 100 % kontinuerlig filament polyester visker i dobbeltstrikket interlock mønster
- Til påføring af rengøringsopløsninger til farmaceutisk og biofarmaceutisk udstyr
- Glider jævnt over overflader og hænger ikke
- Meget absorberende, med lave partikler og ekstraherbare stoffer
Ordreinfo
Basisvægt: 220 g/m 2
Tekniske data
Wipe med høj kapacitet | |
Autoklaverbar | |
ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 og OHSAS 18001:1999 | |
2-ply |
Polyester | |
214 | |
Til påføring af rengøringsopløsninger til farmaceutisk og biofarmaceutisk udstyr |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Texwipe™ AlphaSorb™ HC polyester viskere