Beskrivelse
- Stor to-lags, 100 % kontinuerlig filament polyester visker i dobbeltstrikket interlock mønster
- Til påføring af rengøringsopløsninger til farmaceutisk og biofarmaceutisk udstyr
- Glider jævnt over overflader og hænger ikke
- Meget absorberende, med lave partikler og ekstraherbare stoffer
Ordreinfo
Basisvægt: 220 g/m 2
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Wipe med høj kapacitet |
| Længde (engelsk) | 12 tommer |
| Længde (metrisk) | 30.5 cm |
| Bredde (engelsk) | 12 tommer |
| Bredde (metrisk) | 30.5 cm |
| Materiale | Polyester |
| Absorberingsevne | Meget absorberende |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Basisvægt | 214 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 og OHSAS 18001:1999 |
| Vis mere |