Få mere at vide
Texwipe™ AlphaSorb™ HC polyester viskere
Artikelnummer. 15772396 Shop alle Texwipe produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
12 tommer x 12 tommer. (30,48 cm x 30,48 cm)
46 x 46 cm (18 x 18 tommer)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 600
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
15772396 46 x 46 cm (18 x 18 tommer) Pakke med 100
15608665 12 tommer x 12 tommer. (30,48 cm x 30,48 cm) Pakke med 600
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15772396 Leverandør Texwipe™ Leverandørnr. TX2418
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2230.00 DKK
    1926.12 DKK / Pakke med 100
    Spare 303.88 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 09-10-2026
For ISO Klasse 5 og 6 (Klasse 100 og 1000) applikationer
  • Stor to-lags, 100 % kontinuerlig filament polyester visker i dobbeltstrikket interlock mønster
  • Til påføring af rengøringsopløsninger til farmaceutisk og biofarmaceutisk udstyr
  • Glider jævnt over overflader og hænger ikke
  • Meget absorberende, med lave partikler og ekstraherbare stoffer
Ordreinfo
Basisvægt: 220 g/m 2
Tekniske data
Produkttype Wipe med høj kapacitet
Længde (engelsk) 18 tommer
Længde (metrisk) 46 cm
Bredde (engelsk) 18 tommer
Bredde (metrisk) 46 cm
Materiale Polyester
Absorberingsevne Meget absorberende
Autoklaverbar Autoklaverbar
Basisvægt 214
Certificeringer/compliance ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 og OHSAS 18001:1999
Dimensioner (L x B) 46 x 46 cm (18 x 18 tommer)
Til brug med (applikation) Til påføring af rengøringsopløsninger til farmaceutisk og biofarmaceutisk udstyr
Ply 2-ply