Få mere at vide
alpha-Methylstyrene, 99%, stab. with 10-20 ppm 4-tert-butylcatechol
Artikelnummer. 11352236
500 mL, 500ml
Mængde:
100 mL
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
2.5 L
500ml
Artikelnummer. 11352236
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L03609.AP
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 98-83-9 | C9H10 | 118.18 g/mol
α-Methylstyren (AMS ) bruges til syntese af (acrylonitril-styren-akryl copolymer)/(α -methylstyren-acrylonitril copolymer). Det bruges til fremstilling af blødgørere, harpikser og polymerer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
α -Methylstyren (AMS ) bruges til syntese af (acrylonitril-styren-akryl copolymer)/(α -methylstyren-acrylonitril copolymer). Det bruges til fremstilling af blødgørere, harpikser og polymerer.
Opløselighed Opløseligt i vand.(0,1 g
/L) ved 25 C.°
Noter
Opbevares ved 4 °C. Inkompatible materialer er stærke oxidationsmidler, peroxider, organometalliske forbindelser, metalliske salte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98-83-9
Molekylær formel C9H10
Molekylvægt (g/mol) 118.18
MDL nummer MFCD00008859
InChI nøgle XYLMUPLGERFSHI-UHFFFAOYSA-N
Synonym alpha-methylstyrene, 2-phenylpropene, 2-phenyl-1-propene, isopropenylbenzene, benzene, 1-methylethenyl, 2-phenylpropylene, 1-methyl-1-phenylethylene, alpha-methylstyrol, as-methylphenylethylene, 1-phenyl-1-methylethyleneVis mereVis mindre
PubChem CID 7407
ChEBI CHEBI:35060
IUPAC navn prop-1-en-2-ylbenzen
SMIL CC(=C)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale alpha-Methylstyrene
Navn note stabilized with 10 to 20ppm 4-tert-butylcatechol
Smeltepunkt -23°C
Tæthed 0.909
Kogepunkt 166°C to 169°C
Flammepunkt 45°C (113°F)
Brydningsindeks 1.538
Mængde 500 mL
FN nummer UN2303
Beilstein 969405
Opløselighedsinformation Soluble in water.( 0,1g/L) at 25°C.
Formel vægt 118.18
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
Partinummer10225706 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato17/05/2025 ArtikelnummerL03609.AP, L03609.AE, L03609.0F
Partinummer10237605 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato24/02/2023 ArtikelnummerL03609.AP, L03609.AE, L03609.0F
Partinummer10187512 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato08/12/2021 ArtikelnummerL03609.AP, L03609.AE, L03609.0F
Partinummer10149509 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato07/12/2021 ArtikelnummerL03609.AP, L03609.AE, L03609.0F
Partinummer10170931 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato06/12/2021 ArtikelnummerL03609.AP, L03609.AE, L03609.0F
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
alpha-Methylstyrene, 99%, stab. with 10-20 ppm 4-tert-butylcatechol >