Få mere at vide
alfa-methylstyren, 99%, stik. med 10-20 ppm 4-tert-butylcatechol
Artikelnummer. 11342236
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11342236 100 mL 100ml
11352236 500 mL 500ml
11362236 2500 mL 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11342236 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L03609.AE
 Begrænset vare
På lager
CAS: 98-83-9 | C9H10 | 118,18 g/mol
α-Methylstyren (AMS ) bruges til syntese af (acrylonitril-styren-akryl copolymer)/(α -methylstyren-acrylonitril copolymer). Det bruges til fremstilling af blødgørere, harpikser og polymerer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
α -Methylstyren (AMS ) bruges til syntese af (acrylonitril-styren-akryl copolymer)/(α -methylstyren-acrylonitril copolymer). Det bruges til fremstilling af blødgørere, harpikser og polymerer.
Opløselighed Opløseligt i vand.(0,1 g
/L) ved 25 C.°
Noter
Opbevares ved 4 °C. Inkompatible materialer er stærke oxidationsmidler, peroxider, organometalliske forbindelser, metalliske salte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98-83-9
Molekylær formel C9H10
Molekylvægt (g/mol) 118.18
MDL nummer MFCD00008859
InChI nøgle XYLMUPLGERFSHI-UHFFFAOYSA-N
Synonym alpha-methylstyrene, 2-phenylpropene, 2-phenyl-1-propene, isopropenylbenzene, benzene, 1-methylethenyl, 2-phenylpropylene, 1-methyl-1-phenylethylene, alpha-methylstyrol, as-methylphenylethylene, 1-phenyl-1-methylethylene
PubChem CID 7407
ChEBI CHEBI:35060
IUPAC navn prop-1-en-2-ylbenzen
SMIL CC(=C)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale alpha-Methylstyrene
Navn note Stabiliseret med 10 til 20 ppm 4-tert-butylcatechol
Smeltepunkt -23 °C
Tæthed 0.909
Kogepunkt 166 °C til 169 °C
Flammepunkt 45 °C (113 °F)
Brydningsindeks 1.538
Mængde 100 mL
FN nummer UN2303
Beilstein 969405
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand. (0,1g/L) ved 25 °C.
Formel vægt 118.18
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • alpha-Methylstyrene
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: .alpha.-Methylstyrene