Få mere at vide
alfa-isopropylphenyleddikesyre, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11463087
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11463087 5 g 5g
11453087 1 g 1g
11473087 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11463087 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16077.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3508-94-9 | C11H14O2 | 178.231 g/mol
alfa-isopropylphenyleddikesyre er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser alfa-isopropylphenyleddikesyre er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes
i organisk syntese, farmaceutiske agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3508-94-9
Molekylær formel C11H14O2
Molekylvægt (g/mol) 178.231
MDL nummer MFCD00021708
InChI nøgle HDLQGISFYDYWFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym alpha-isopropylphenylacetic acid, 2-isopropyl-2-phenylacetic acid, 3-methyl-2-phenyl-butyric acid, 3-methyl-2-phenylbutyric acid, butyric acid, 3-methyl-2-phenyl, benzeneacetic acid, alpha-1-methylethyl, 2-phenylisovaleric acid, acmc-1bn3m, benzeneacetic acid, alpha-1-methylethyl-9ci, alpha-isopropylphenylaceticacid
PubChem CID 19024
IUPAC navn 3-methyl-2-phenylbutansyre
SMIL CC(C)C(C1=CC=CC=C1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale alpha-Isopropylphenylacetic acid
Smeltepunkt 57°C to 62°C
Mængde 5 g
Beilstein 2045915
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 178.23
Procent renhed 97%