Få mere at vide
alpha-Isopropylbenzylamine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | alpha-Isopropylbenzylamine Hydrochloride |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15N.ClH/c1-8(2)10(11)9-6-4-3-5-7-9;/h3-8,10H,11H2,1-2H3;1H |
| Formel vægt | 185.0971 |