Få mere at vide
alpha,alpha-Dimethylphenylacetic acid
Artikelnummer. 11393018
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11393018 2 g 2g
11383018 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11393018 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 032884.04
Request Bulk or Custom Format
CAS: 826-55-1 | C10H12O2 | 164.20 g/mol
α,α -Dimethylphenyleddikesyre bruges i syntesen af den aktive farmaceutiske ingrediens, fexofenadinhydrochlorid, som bruges som antihistamin. Desuden fungerer det som farmaceutiske mellemprodukter og som kemiske mellemprodukter i syntetisk kemi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 826-55-1
Molekylær formel C10H12O2
Molekylvægt (g/mol) 164.20
MDL nummer MFCD00014332
InChI nøgle YYEROYLAYAVZNW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-2-phenylpropionic acid, 2-phenylisobutyric acid, alpha,alpha-dimethylphenylacetic acid, unii-dr8huh2gyk, dimethylphenylacetic acid, dr8huh2gyk, 2-methyl-2-phenyl-propionic acid, hydratropic acid, .alpha.-methyl, benzeneacetic acid,.alpha.-dimethyl, propionic acid, 2-methyl-2-phenyl
PubChem CID 13222
IUPAC navn 2-methyl-2-phenylpropansyre
SMIL CC(C)(C(O)=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale alpha,alpha-Dimethylphenylacetic acid
Smeltepunkt 80°C to 82°C
Kogepunkt 146.5°C
Mængde 2 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 164.21
Fysisk form Krystallinsk