Få mere at vide
alfa,alfa-dimethylbenzylamin, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11396999
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11396999 5 g 5g
11386999 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11396999 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26845.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 585-32-0 | C9H13N | 135.21 g/mol
Agrokemiske mellemprodukter, farvestof Mellemprodukt, farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Agrokemiske mellemprodukter, farvestof Mellemprodukt, farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 585-32-0
Molekylær formel C9H13N
Molekylvægt (g/mol) 135.21
MDL nummer MFCD00134680
InChI nøgle KDFDOINBXBEOLZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym cumylamine, alpha,alpha-dimethylbenzylamine, 1-methyl-1-phenyl-ethylamine, 1-methyl-1-phenylethylamine, 2-phenyl-2-propanamine, alpha-aminoisopropylbenzene, benzenemethanamine, alpha,alpha-dimethyl, dimethyl-aminophenylmethane, cumyl amine, phenisopropyl amine
PubChem CID 68509
IUPAC navn 2-phenylpropan-2-amin
SMIL CC(C)(N)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale alpha,alpha-Dimethylbenzylamine
Tæthed 0.94
Kogepunkt 197°C
Flammepunkt 72°C (162°F)
Lugt Amine-like
Brydningsindeks 1.52
Mængde 5 g
FN nummer UN2735
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 135.21
Procent renhed 96%