Få mere at vide
Alpha, Alpha, Alpha', Alpha'-Tetramethyl-5-(dibromomethyl)-1,3-benzendiacetonitril, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | alpha,alpha,alpha',alpha'-Tetramethyl-5-(dibromomethyl)-1,3-benzenediacetonitrile |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H16Br2N2/c1-14(2,8-18)11-5-10(13(16)17)6-12(7-11)15(3,4)9-19/h5-7,13H,1-4H3 |
| Formel vægt | 381.968 |