Få mere at vide
Alpha,Alpha,3,5-Tetramethyl-benzeneacetonitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | alpha,alpha,3,5-Tetramethyl-benzeneacetonitrile |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15N/c1-9-5-10(2)7-11(6-9)12(3,4)8-13/h5-7H,1-4H3 |
| Formel vægt | 173.1204 |