Få mere at vide
Brady™ Vinyletiketter til al slags vejr
Lav etiketter, der tåler op til 10 års udendørs misbrug med dette lavtkrympende vinyletiketmateriale (B-595). Udskriv næsten hvor som helst med en holdbar Brady™ håndholdt etiketmaskine.
185.00 DKK - 491.00 DKK
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
|---|---|
| Certificeringer/compliance | BS 5609:1986 Section 2 and section 3 Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 |
| Klæbende type | Permanent akryl |
| Belægning | Ingen |
| Slutte | Glans |
| Produktkode | Brand | Dimensioner (L x B) | Farve | Til brug med (udstyr) | Pris | Antal & tilgængelighed | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkode | Brand | Dimensioner (L x B) | Farve | Til brug med (udstyr) | Pris | Antal & tilgængelighed | |||
|
17881809
|
Brady™
170949 |
25 fod x 0,25 tommer. | Hvid | BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 |
185.00 DKK
Pakke med 1 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||
|
17851819
|
Brady™
170950 |
25 fod x 0,25 tommer. | Gul | BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 |
185.00 DKK
Pakke med 1 |
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||
|
17941940
|
Brady™
170845 |
25 fod x 0,375 tommer. | Rød, Hvid | BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 |
246.00 DKK
Pakke med 1 |
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||
|
17910770
|
Brady™
170843 |
25 fod x 0,375 tommer. | Hvid | BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 |
246.00 DKK
Pakke med 1 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||
|
17940710
|
Brady™
170844 |
25 fod x 0,375 tommer. | Gul | BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 |
246.00 DKK
Pakke med 1 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||
|
17961960
|
Brady™
170821 |
25 fod x 0,5 tommer. | Sort, Hvid | BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 |
328.00 DKK
Pakke med 1 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||
|
17910700
|
Brady™
170813 |
25 fod x 0,5 tommer. | Blå, Hvid | BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 |
328.00 DKK
Pakke med 1 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||
|
17900700
|
Brady™
170814 |
20 fod x 0,5 tommer. | Klarhed, Klar | BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 |
267.00 DKK
Pakke med 1 |
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||
|
17970700
|
Brady™
170822 |
20 fod x 0,5 tommer. | Klarhed, Klar, Hvid | BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 |
267.00 DKK
Pakke med 1 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||
|
17920670
|
Brady™
170815 |
25 fod x 0,5 tommer. | Grøn, Hvid | BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 |
328.00 DKK
Pakke med 1 |
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||
|
17970760
|
Brady™
170816 |
25 fod x 0,5 tommer. | Orange | BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 |
328.00 DKK
Pakke med 1 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||
|
17930700
|
Brady™
170817 |
25 fod x 0,5 tommer. | Rød, Hvid | BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 |
328.00 DKK
Pakke med 1 |
Forventet forsendelse: 28-10-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||
|
17950700
|
Brady™
170818 |
25 fod x 0,5 tommer. | Hvid | BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 |
328.00 DKK
Pakke med 1 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||
|
17920700
|
Brady™
170819 |
25 fod x 0,5 tommer. | Hvid, Rød | BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 |
328.00 DKK
Pakke med 1 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||
|
17940670
|
Brady™
170820 |
25 fod x 0,5 tommer. | Gul | BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 |
328.00 DKK
Pakke med 1 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||
|
17941960
|
Brady™
170823 |
25 fod x 0,75 tommer. | Sort, Hvid | BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 |
368.00 DKK
Pakke med 1 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||
|
17921960
|
Brady™
170824 |
25 fod x 0,75 tommer. | Blå, Hvid | BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 |
368.00 DKK
Pakke med 1 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||
|
17901940
|
Brady™
170825 |
20 fod x 0,75 tommer. | Klarhed, Klar | BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 |
300.00 DKK
Pakke med 1 |
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||
|
17971960
|
Brady™
170826 |
20 fod x 0,75 tommer. | Klarhed, Klar, Hvid | BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 |
300.00 DKK
Pakke med 1 |
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||
|
17931950
|
Brady™
170827 |
25 fod x 0,75 tommer. | Grøn, Hvid | BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 |
368.00 DKK
Pakke med 1 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||
|
17921950
|
Brady™
170828 |
25 fod x 0,75 tommer. | Orange | BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 |
368.00 DKK
Pakke med 1 |
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||
|
17941950
|
Brady™
170829 |
25 fod x 0,75 tommer. | Rød, Hvid | BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 |
368.00 DKK
Pakke med 1 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||
|
17981950
|
Brady™
170830 |
25 fod x 0,75 tommer. | Hvid | BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 |
368.00 DKK
Pakke med 1 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||
|
17951950
|
Brady™
170831 |
25 fod x 0,75 tommer. | Hvid, Rød | BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 |
368.00 DKK
Pakke med 1 |
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||
|
17951960
|
Brady™
170832 |
25 fod x 0,75 tommer. | Gul | BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 |
368.00 DKK
Pakke med 1 |
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||
|
17960670
|
Brady™
170841 |
25 fod x 1 tommer. | Sort, Hvid | BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 |
409.00 DKK
Pakke med 1 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||
|
17930670
|
Brady™
170836 |
25 fod x 1 tommer. | Blå, Hvid | BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 |
409.00 DKK
Pakke med 1 |
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||
|
17910690
|
Brady™
170838 |
25,40 mm (B) x 6,10 m (L) | Klarhed, Klar | BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 |
333.00 DKK
Pakke med 1 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||
|
17980700
|
Brady™
170842 |
25,40 mm (B) x 6,10 m (L) | Klarhed, Klar, Hvid | BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 |
333.00 DKK
Pakke med 1 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||
|
17960690
|
Brady™
170839 |
25 fod x 1 tommer. | Grøn, Hvid | BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 |
409.00 DKK
Pakke med 1 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||
|
17960700
|
Brady™
170835 |
25 fod x 1 tommer. | Orange | BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 |
409.00 DKK
Pakke med 1 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||
|
17930690
|
Brady™
170837 |
25 fod x 1 tommer. | Rød, Hvid | BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 |
409.00 DKK
Pakke med 1 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||
|
17970690
|
Brady™
170833 |
25 fod x 1 tommer. | Hvid | BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 |
409.00 DKK
Pakke med 1 |
Forventet forsendelse: 28-10-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||
|
17950690
|
Brady™
170840 |
25 fod x 1 tommer. | Hvid, Rød | BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 |
409.00 DKK
Pakke med 1 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||
|
17940690
|
Brady™
170834 |
25 fod x 1 tommer. | Gul | BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 |
409.00 DKK
Pakke med 1 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||
|
17891809
|
Brady™
170947 |
25 fod x 1,5 tommer. | Sort, Hvid | BMP51, BMP53, M511, M510 |
491.00 DKK
Pakke med 1 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||
|
17811789
|
Brady™
170939 |
25 fod x 1,5 tommer. | Blå, Hvid | BMP51, BMP53, M511, M510 |
491.00 DKK
Pakke med 1 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||
|
17891709
|
Brady™
170940 |
20 fod x 1,5 tommer. | Klarhed, Klar | BMP51, BMP53, M511, M510 |
399.00 DKK
Pakke med 1 |
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||
|
17801819
|
Brady™
170948 |
20 fod x 1,5 tommer. | Klarhed, Klar, Hvid | BMP51, BMP53, M511, M510 |
399.00 DKK
Pakke med 1 |
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||
|
17821769
|
Brady™
170941 |
25 fod x 1,5 tommer. | Grøn, Hvid | BMP51, BMP53, M511, M510 |
491.00 DKK
Pakke med 1 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||
|
17871819
|
Brady™
170942 |
25 fod x 1,5 tommer. | Orange | BMP51, BMP53, M511, M510 |
491.00 DKK
Pakke med 1 |
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||
|
17811769
|
Brady™
170943 |
25 fod x 1,5 tommer. | Rød, Hvid | BMP51, BMP53, M511, M510 |
491.00 DKK
Pakke med 1 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||
|
17821719
|
Brady™
170944 |
25 fod x 1,5 tommer. | Hvid | BMP51, BMP53, M511, M510 |
491.00 DKK
Pakke med 1 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||
|
17861819
|
Brady™
170945 |
25 fod x 1,5 tommer. | Hvid, Rød | BMP51, BMP53, M511, M510 |
491.00 DKK
Pakke med 1 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||
|
17861829
|
Brady™
170946 |
25 fod x 1,5 tommer. | Gul | BMP51, BMP53, M511, M510 |
491.00 DKK
Pakke med 1 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||
Beskrivelse
- Ideel til mærkning af rør, udstyr, hylder og andre industrielle overflader
- Designet til at modstå langvarig eksponering for UV-lys, kemikalier, fedt og olier, saltspray, rengørings- og rengøringsmidler og snavs
- Fremstillet med højklæbende, permanent akrylklæber til brug på både ru, meget teksturerede, snavsede og glatte overflader, især i kolde temperaturer
- Vejrbestandige etiketter designet til at holde i op til 10 år i et udendørs miljø
Tekniske data
| Må ikke autoklaveres | |
| Permanent akryl | |
| Glans | |
| Selvlaminerende vinyl | |
| Ikke steril | |
| -40° C | |
| -40°F to 180°F | |
| 0.004 in | |
| 0,5 tommer |
| BS 5609:1986 Section 2 and section 3 Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 | |
| Ingen | |
| Kontinuerlig | |
| Termisk overførsel | |
| Component and equipment labelling;Electrical labelling;Facility identification;Floor marking;Lean and 5S labelling;Pipe and valve marking;Warehouse marking | |
| 1 | |
| -40 °C til 82 °C | |
| 0.102 mm |