Få mere at vide
Brady™ Vinyletiketter til al slags vejr
Lav etiketter, der tåler op til 10 års udendørs misbrug med dette lavtkrympende vinyletiketmateriale (B-595). Udskriv næsten hvor som helst med en holdbar Brady™ håndholdt etiketmaskine.
Brand: Brady™ 170822
Beskrivelse
- Ideel til mærkning af rør, udstyr, hylder og andre industrielle overflader
- Designet til at modstå langvarig eksponering for UV-lys, kemikalier, fedt og olier, saltspray, rengørings- og rengøringsmidler og snavs
- Fremstillet med højklæbende, permanent akrylklæber til brug på både ru, meget teksturerede, snavsede og glatte overflader, især i kolde temperaturer
- Vejrbestandige etiketter designet til at holde i op til 10 år i et udendørs miljø
Tekniske data
| Må ikke autoklaveres | |
| Permanent akryl | |
| Klarhed, Klar, Hvid | |
| Kontinuerlig | |
| Top | |
| Label | |
| Mærkning af komponenter og udstyr; Elektrisk mærkning; Identifikation af faciliteter; Gulvmærkning; Lean og 5S-mærkning; Mærkning af rør og ventiler; Mærkning af lagerbygninger | |
| -40 °C | |
| 1 Label(s) / Boks | |
| 12.70 mm (W) x 6.10 m (L) | |
| -40 °C til 82 °C | |
| 0.102 mm | |
| 20 ft. | |
| 0,5 tommer | |
| 12.70 mm | |
| M4C-500-595-CL-WT |
| BS 5609:1986 Afsnit 2 og afsnit 3 Overensstemmelse med direktiv 2011/65/EU og 2015/863 | |
| Ingen | |
| Glans | |
| Vinyl | |
| Termisk overførsel | |
| Ikke steril | |
| BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 | |
| M4C-500-595-CL-WT | |
| 1 | |
| -40 °F til 180 °F | |
| 0,004 tommer | |
| 20 fod x 0,5 tommer. | |
| 6.10 m | |
| 12.70 mm | |
| 0,5 tommer |