Få mere at vide
Brady™ Vinyletiketter til al slags vejr
Lav etiketter, der tåler op til 10 års udendørs misbrug med dette lavtkrympende vinyletiketmateriale (B-595). Udskriv næsten hvor som helst med en holdbar Brady™ håndholdt etiketmaskine.
Brand:  Brady™ 170939
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 17811789
  • 510.00 DKK / Pakke med 1
På lager
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Ideel til mærkning af rør, udstyr, hylder og andre industrielle overflader
  • Designet til at modstå langvarig eksponering for UV-lys, kemikalier, fedt og olier, saltspray, rengørings- og rengøringsmidler og snavs
  • Fremstillet med højklæbende, permanent akrylklæber til brug på både ru, meget teksturerede, snavsede og glatte overflader, især i kolde temperaturer
  • Vejrbestandige etiketter designet til at holde i op til 10 år i et udendørs miljø
Tekniske data
Tekniske data
Må ikke autoklaveres
Permanent akryl
Blå, Hvid
Kontinuerlig
Top
Label
Mærkning af komponenter og udstyr; Elektrisk mærkning; Identifikation af faciliteter; Gulvmærkning; Lean og 5S-mærkning; Mærkning af rør og ventiler; Mærkning af lagerbygninger
-40 °C
1 Label(s) / Boks
38.10 mm (W) x 7.62 m (L)
-40 °C til 82 °C
0.102 mm
25 ft.
1,5 tommer
38.10 mm
M5C-1500-595-BL-WT
BS 5609:1986 Afsnit 2 og afsnit 3 Overensstemmelse med direktiv 2011/65/EU og 2015/863
Ingen
Glans
Selvlaminerende vinyl
Termisk overførsel
Ikke steril
BMP51, BMP53, M511, M510
M5C-1500-595-BL-WT
1
-40 °F til 180 °F
0,004 tommer
25 fod x 1,5 tommer.
7.62 m
38.10 mm
0,5 tommer