Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals all-trans-retinol, 95% Artikelnummer.: 10378983
Thermo Scientific Chemicals all-trans-retinol, 95%
Artikelnummer. 10378983 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
500 mg, Glasflaske, 500mg
Mængde:
100 mg
250 mg
500 mg
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100mg
1g
250mg
500mg
Artikelnummer. 10378983
Brand: Thermo Scientific Chemicals 347075000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
All-trans-retinol, vitamin A, retinol, CAS # 68-26-8, er et fedtopløseligt vitamin, der binder retinoid-receptorer i celler.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
•All-trans-retinol, almindeligvis kendt som vitamin A, er et fedtopløseligt essentielt næringsstof
• All-trans-retinol er involveret i hormonal signalering via retinoid-receptorerne
• Det er en vigtig regulator af celledeling og apoptose
• Mangel kan føre til syn, knogler, immunforsvar og hudlidelser
Applikationer
•Velegnet til forskning i celledifferentiering, embryonal udvikling, immunologi og mere
• Laboratoriekvalitet, kun til forskningsbrug
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 68-26-8
Molekylær formel C20H30O
Molekylvægt (g/mol) 286.459
MDL nummer MFCD00001552
InChI nøgle FPIPGXGPPPQFEQ-OVSJKPMPSA-N
Synonym retinol, vitamin a, all-trans-retinol, vitamin a1, alphalin, axerophthol, vitamin a alcohol, oleovitamin a, chocola a, alphasterol
PubChem CID 445354
ChEBI CHEBI:17336
IUPAC navn (2E,4E,6E,8E)-3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohexen-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraen-1-ol
SMIL CC1=C(C(CCC1)(C)C)C=CC(=CC=CC(=CCO)C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale all-trans-Retinol
Navn note 95%
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Farve Gul til Orange
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95%
Emballage Glasflaske
Mængde 500 mg
Beilstein 06, III, 2787
Merck Index 15, 10211
Formel vægt 286.46
Procent renhed ≥94%
Fysisk form Powder or Lumps
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerA0465110 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato17/05/2025 Artikelnummer347070010,347071000,347075000,347072500
PartinummerA0468461 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato31/01/2025 Artikelnummer347071000,347070010,347075000,347072500
PartinummerA0461898 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato30/01/2025 Artikelnummer347071000,347070010,347075000,347072500
PartinummerA0465110 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato07/08/2024 Artikelnummer347070010,347071000,347075000,347072500
PartinummerA0461898 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato22/04/2024 Artikelnummer347070010,347071000,347075000,347072500
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • all-trans-Retinol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific Chemicals all-trans-retinol, 95% >