Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals all-trans-retinol, 95%
Artikelnummer. 10699843 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 mg
250 mg
500 mg
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100mg
1g
250mg
500mg
Artikelnummer. 10699843
Brand: Thermo Scientific Chemicals 347072500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
All-trans-retinol, vitamin A, retinol, CAS # 68-26-8, er et fedtopløseligt vitamin, der binder retinoid-receptorer i celler.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
•All-trans-retinol, almindeligvis kendt som vitamin A, er et fedtopløseligt essentielt næringsstof
• All-trans-retinol er involveret i hormonal signalering via retinoid-receptorerne
• Det er en vigtig regulator af celledeling og apoptose
• Mangel kan føre til syn, knogler, immunforsvar og hudlidelser
Applikationer
•Velegnet til forskning i celledifferentiering, embryonal udvikling, immunologi og mere
• Laboratoriekvalitet, kun til forskningsbrug
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 68-26-8
Molekylær formel C20H30O
Molekylvægt (g/mol) 286.459
MDL nummer MFCD00001552
InChI nøgle FPIPGXGPPPQFEQ-OVSJKPMPSA-N
Synonym retinol, vitamin a, all-trans-retinol, vitamin a1, alphalin, axerophthol, vitamin a alcohol, oleovitamin a, chocola a, alphasterol
PubChem CID 445354
ChEBI CHEBI:17336
IUPAC navn (2E,4E,6E,8E)-3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohexen-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraen-1-ol
SMIL CC1=C(C(CCC1)(C)C)C=CC(=CC=CC(=CCO)C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale all-trans-Retinol
Navn note 95%
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Farve Gul til Orange
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95%
Emballage Glasflaske
Mængde 250 mg
Beilstein 06, III, 2787
Merck Index 15, 10211
Formel vægt 286.46
Procent renhed ≥94%
Fysisk form Powder or Lumps
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • all-trans-Retinol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.